Dimethyl isophthalate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Isophthalic acid dimethyl ester
B23779.0E
B23779.22
B23779.36
B23779.0EEA
171
EUR
B23779.0E
B23779.22
B23779.36
Dimethyl isophthalate ≥98%
Dimethyl isophthalate
Purity: 98%
CAS No.: 1459-93-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 282°
Beilstein Reference: 1912251
MDL No.: MFCD00008433
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₄ Ponto de ebulição: 282 °C Ponto de Fusão: 67…70 °C Densidade: 1,194 Ponto de Inflamação: 138 °C (280 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008433 Número CAS: 1459-93-4 EINECS: 215-951-9 |