Print…

Dimethyl isophthalate 99%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific

Sinônimos: Isophthalic acid dimethyl ester

186510025 186510250 186515000
ACRO186510025EA 142 EUR
ACRO186510025 ACRO186510250 ACRO186515000
Dimethyl isophthalate 99%
Dimethyl isophthalate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 124 °C (16hPa)
Ponto de Fusão: >66 °C
Densidade: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008433
Número CAS: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR