Print…
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W294705-10KG-K W294705-1KG-K
SIALW294705-10KG-KEA 1140 EUR
SIALW294705-10KG-K SIALW294705-1KG-K
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Ponto de ebulição: 449 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002196
Número CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044