Print…
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
48710-100G-F 48710-500G-F
SIAL48710-100G-FEA 82 EUR
SIAL48710-100G-F SIAL48710-500G-F
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Ponto de ebulição: 449 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002196
Número CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044