Print…
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
8.20599.0100EA 60.6 EUR
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo para síntese, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Peso Molecular: 212.2 g/mol
Ponto de ebulição: 449
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002196
Número CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Encomendar
Solubility 3.5 g/l (25 °C)
Melting Point 145 - 148 °C
Molar Mass 212.2 g/mol
Flash Point 187 °C
Synonyms Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
Hill Formula C10H12O5
Chemical Formula 3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3