3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
A10877.06
A10877.0E
A10877.22
A10877.36
A10877.06EA
35.7
EUR
A10877.06
A10877.0E
A10877.22
A10877.36
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo ≥98%
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo
Purity: 98%
CAS No.: 121-79-9
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 1877976
Merck Reference: 14,7859
MDL No.: MFCD00002196
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₅ Peso Molecular: 212.2 g/mol Ponto de ebulição: 449 Ponto de Fusão: 146…150 °C Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002196 Número CAS: 121-79-9 EINECS: 204-498-2 Merck Index: 12,08044 |