Print…
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
131581000 131585000 131580025
ACRO131581000EA 29.8 EUR
ACRO131581000 ACRO131585000 ACRO131580025
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo 98%
3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Ponto de ebulição: 449 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 146…150 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002196
Número CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Loss on drying ≤0.5 % (110 °C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm