Print…
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
274194-100G 274194-5G
SIAL274194-100GEA 215 EUR
SIAL274194-100G SIAL274194-5G
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₈O₅
Peso Molecular: 184.15 g/mol
Ponto de ebulição: 450
Ponto de Fusão: 200…203 °C
Número MDL : MFCD00002194
Número CAS: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Merck Index: 13,04366