Print…
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
243460050 243460500 243462500
ACRO243460050EA 40.2 EUR
ACRO243460050 ACRO243460500 ACRO243462500
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₈O₅
Peso Molecular: 184.15 g/mol
Ponto de ebulição: 450
Ponto de Fusão: 199…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002194
Número CAS: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Merck Index: 13,04366
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥98.5 %