Print…
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate
279931000 279935000
ACRO279931000EA 62.6 EUR
ACRO279931000 ACRO279935000
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₀O₅
Peso Molecular: 198.18 g/mol
Ponto de Fusão: 151…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016430
Número CAS: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Encomendar
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
HPLC ≥98.5 %