Print…
Isophthaloyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isophthaloyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I19403-100G I19403-500G
SIALI19403-100GEA 66 EUR
SIALI19403-100G SIALI19403-500G
Isophthaloyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Isophthaloyl dichloride
Fórmula: C₈H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 276 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Densidade: 1,388 g/cm³ (17 °C)
Número MDL : MFCD00000678
Número CAS: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN: 3261
ADR: 8,II