Print…
Isophthaloyl dichloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Isophthaloyl chloride
122661000 122665000
ACRO122661000EA 27.7 EUR
ACRO122661000 ACRO122665000
Isophthaloyl dichloride 98%
Isophthaloyl dichloride
Fórmula: C₈H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 276 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Densidade: 1,388 g/cm³ (17 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000678
Número CAS: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN: 2928
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 45 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
NMR Consistent with structure
Specific optical rotation +30° to +33° (20 °C, 589 nm) (C= neat)