Print…
Benzamidine hydrochloride hydrate ≥98% (por base anidra), pó, Grau ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Phenylamidine hydrochloride hydrate, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate, Benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, Benzamidinium chloride hydrate
0616-100GEA 0 EUR
0616-100G 0616-25G
Benzamidine hydrochloride hydrate ≥98% (por base anidra), pó, Grau ultra puro
Benzamidine hydrochloride hydrate
Um inibidor da protease de arginina-seletiva de enzimas como tripsina, kallikreina and trombina.
  • Fine white crystalline powder
Fórmula: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Peso Molecular: 174.63 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066285
Número CAS: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Encomendar
Em (Lambda Max, MEOH anhydre) ≥9500
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Identification (IR) 77 – 87 °C
Melting Point ≥98%
Purity (anhydrous) Pass