Print…
Zinc naphthenate (∼8% Zn)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Naphthenic Acid Zinc Salt
Z0039-25ML Z0039-500ML
TCIAZ0039-25MLEA 16 EUR
TCIAZ0039-25ML TCIAZ0039-500ML
Zinc naphthenate (∼8% Zn)
Zinc naphthenate
Fórmula: 2(C₁₁H₇O₂)·Zn
Ponto de Inflamação: 43°C
Número MDL : MFCD00147699
Número CAS: 12001-85-3
EINECS: 234-409-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Yellow to Brown clear liquid
Zinc 7.5 to 8.4 %