Print…
Ziprasidone ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ziprasidonum, 5-(2-(4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindolin-2-one
Z0034-100MG Z0034-1G
TCIAZ0034-100MGEA 64 EUR
TCIAZ0034-100MG TCIAZ0034-1G
Ziprasidone ≥98.0% (por HPLC)
Ziprasidone
Fórmula: C₂₁H₂₁ClN₄OS
Número MDL : MFCD00866661
Número CAS: 146939-27-7
Merck Index: 14,10171
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 218.0 to 224.0 deg-C