Print…
Zinc 2-Mercaptobenzothiazole ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Mercaptobenzothiazolezincsalt, 2-Mercaptobenzothiazole Zinc Salt, Zinc 2-Benzothiazolethiolate
Z0033-25G Z0033-500G
TCIAZ0033-25GEA 16 EUR
TCIAZ0033-25G TCIAZ0033-500G
Zinc 2-Mercaptobenzothiazole ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Zinc 2-Mercaptobenzothiazole
Fórmula: C₁₄H₈N₂S₄Zn
Número MDL : MFCD00072234
Número CAS: 155-04-4
EINECS: 205-840-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45b63901871f7f51eda5b0c39f1572eb3831c5c3&vid=45b63901871f7f51eda5b0c39f1572eb3831c5c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %