Zinc(II) trifluoromethanesulphinate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Z0028-1G
Z0028-5G
TCIAZ0028-1GEA
63
EUR
TCIAZ0028-1G
TCIAZ0028-5G
Zinc(II) trifluoromethanesulphinate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Zinc(II) trifluoromethanesulphinate
Fórmula:
C₂F₆O₄S₂Zn Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD25978123 Número CAS: 39971-65-8 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 11.0 % |