Print…
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Z0027-1G Z0027-5G
TCIAZ0027-1GEA 62 EUR
TCIAZ0027-1G TCIAZ0027-5G
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Zinc(II) Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₄F₁₂N₂O₈S₄Zn
Número MDL : MFCD16621474
Número CAS: 168106-25-0
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd3ea022945e4f8d4aa085f92cf8b6405de8372&vid=ecd3ea022945e4f8d4aa085f92cf8b6405de8372&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %