Print…
Zirconium(IV) Propoxide ∼70% em 1-propanol
Fornecedor: TCI
Perigo
Z0017-100G Z0017-25G
TCIAZ0017-100GEA 42 EUR
TCIAZ0017-100G TCIAZ0017-25G
Zirconium(IV) Propoxide ∼70% em 1-propanol
Zirconium(IV) Propoxide
Fórmula: C₁₂H₂₈O₄Zr
Ponto de Inflamação: 28°C
Número MDL : MFCD00015307
Número CAS: 23519-77-9
EINECS: 245-711-9
UN: 1274
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Chelometric Method) 70.0 to 75.0 w/w%