Print…
Zirconocene bis(trifluoromethanesulphonate) tetrahydrofuran aduto ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(cyclopentadienyl)zirconium Bis(trifluoromethanesulphonate), Zirconocene Bis(triflate)
Z0009-1G Z0009-5G
TCIAZ0009-1GEA 123 EUR
TCIAZ0009-1G TCIAZ0009-5G
Zirconocene bis(trifluoromethanesulphonate) tetrahydrofuran aduto ≥97.0% (por análise titulométrica)
Zirconocene bis(trifluoromethanesulphonate) tetrahydrofuran
Fórmula: C₁₆H₁₈F₆O₇S₂Zr
Peso Molecular: 591.65 g/mol
Número MDL : MFCD00192583
Número CAS: 89672-77-5
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %