Print…
Ytterbium(III) isopropoxide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ytterbium(III) i-propoxide
Y0010-200MG Y0010-1G
TCIAY0010-200MGEA 51 EUR
TCIAY0010-200MG TCIAY0010-1G
Ytterbium(III) isopropoxide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ytterbium(III) isopropoxide
Fórmula: C₉H₂₁O₃Yb
Número MDL : MFCD00145532
Número CAS: 6742-69-4
UN: 2925
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e72408616bc336c17a43241920f02793104fadf3&vid=1df27f6aa783a310a2e9b7f8b5b1c5ae53aa7821&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %