Print…
Trióxido de Ítrio (III) ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
Y0007-25G Y0007-100G
TCIAY0007-25GEA 44 EUR
TCIAY0007-25G TCIAY0007-100G
Trióxido de Ítrio (III) ≥97.0% (por análise titulométrica)
Diyttrium trioxide
Fórmula: Y₂O₃
Peso Molecular: 225.81 g/mol
Ponto de ebulição: 4300
Ponto de Fusão: 2410
Número MDL : MFCD00011473
Número CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=984de78c9b4b7aed80f8fe03e653304b24c7f6f0&vid=984de78c9b4b7aed80f8fe03e653304b24c7f6f0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %