Print…
Xylemin dihydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Propyl-1,4-butanediamine dihydrochloride
X0080-250MG X0080-1G
TCIAX0080-250MGEA 117 EUR
TCIAX0080-250MG TCIAX0080-1G
Xylemin dihydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Xylemin dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₈N₂·₂HCl
Ponto de Fusão: 272°C
Número CAS: 89690-11-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %