Print…
Xylan (de núcleo de milho)
Fornecedor: TCI
X0078-25G X0078-100G
TCIAX0078-25GEA 41 EUR
TCIAX0078-25G TCIAX0078-100G
Xylan (de núcleo de milho)
Xylan
Número MDL : MFCD00082148
Número CAS: 9014-63-5
EINECS: 232-760-6
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Xylose min. 75.0 % (after hydrolysis)
Drying loss max. 15.0 %