Print…
Brometo de hidrogénio 5 - 10% em metanol para esterificação
Fornecedor: TCI
Perigo
X0043-25ML X0043-500ML
TCIAX0043-25MLEA 31 EUR
TCIAX0043-25ML TCIAX0043-500ML
Brometo de hidrogénio 5 - 10% em metanol para esterificação
Brometo de hidrogénio
Fórmula: HBr
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011323
Número CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04778
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 10.0 w/w%