Print…
Xanthopterin hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
X0007-1G X0007-5G
TCIAX0007-1GEA 70 EUR
TCIAX0007-1G TCIAX0007-5G
Xanthopterin hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Xanthopterin hydrate
Fórmula: C₆H₅N₅O₂
Número MDL : MFCD00151241
Número CAS: 5979-01-1
Merck Index: 14,10064
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in 2mol/L HCl almost transparency
Water max. 10.0 %