Print…
Óxido de deutério
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Água deuterada
W0002-10ML W0002-100ML
TCIAW0002-10MLEA 50 EUR
TCIAW0002-10ML TCIAW0002-100ML
Óxido de deutério
Óxido de Deutério
Fórmula: D₂O
Peso Molecular: 20 g/mol
Ponto de ebulição: 101°C
Ponto de Fusão: 4°C
Número MDL : MFCD00044636
Número CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 14,02940
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6272c81fff9fec28bccb31e813a21fa0d9a0a03a&vid=6272c81fff9fec28bccb31e813a21fa0d9a0a03a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.8 atom%D