Print…
Valganciclovir hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
V0158-1G V0158-250MG
TCIAV0158-1GEA 106 EUR
TCIAV0158-1G TCIAV0158-250MG
Valganciclovir hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Valganciclovir hydrochloride
Fórmula: C₁₄H₂₂N₆O₅·HCl
Número MDL : MFCD08460118
Número CAS: 175865-59-5
Merck Index: 14,09907
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %