Print…
Veratramine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (2S,3R,5S)-2-((S)-1-((3S,6aR,11aS,11bR)-3-Hydroxy-10,11b-dimethyl-2,3,4,6,6a,11,11a,11b-octahydro-1H-benzo[a]fluoren-9-yl)ethyl)-5-methylpiperidin-3-ol
V0148-10MG V0148-50MG
TCIAV0148-10MGEA 29 EUR
TCIAV0148-10MG TCIAV0148-50MG
Veratramine ≥98.0% (por HPLC)
Veratramine
Fórmula: C₂₇H₃₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00468124
Número CAS: 60-70-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09952
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -64.0 to -68.0 deg (C=0.5, CHCL3)