Print…
VX-702 ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2,4-Difluorophenyl)-6-(1-(2,6-difluorophenyl)ureido)nicotinamide, 6-[(Aminocarbonyl)(2,6-difluorophenyl)amino]-2-(2,4-difluorophenyl)-3-pyridinecarboxamide
V0147-25MG V0147-100MG
TCIAV0147-25MGEA 138 EUR
TCIAV0147-25MG TCIAV0147-100MG
VX-702 ≥98.0% (por HPLC)
VX-702
Fórmula: C₁₉H₁₂F₄N₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11616590
Número CAS: 745833-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59384aef51ddf793b60f592f0271e8114c51d49f&vid=59384aef51ddf793b60f592f0271e8114c51d49f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.00 to 14.50 %