Print…
L-Valine ethyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Val-OEt·HCl, (S)-Ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
V0142-5G V0142-25G
TCIAV0142-5GEA 20 EUR
TCIAV0142-5G TCIAV0142-25G
L-Valine ethyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
L-Valine ethyl ester hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆ClNO₂
Ponto de Fusão: 104°C
Número MDL : MFCD00012511
Número CAS: 17609-47-1
EINECS: 241-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e102591de56a37d4792ad539aae0a42a6194a2b&vid=5e102591de56a37d4792ad539aae0a42a6194a2b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +8.0 deg (C=2,H2O)