Print…
3-Vinylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
V0141-1G V0141-5G
TCIAV0141-1GEA 40 EUR
TCIAV0141-1G TCIAV0141-5G
3-Vinylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Vinylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₂
Ponto de Fusão: 145°C
Número MDL : MFCD01074679
Número CAS: 15016-43-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bfa01ef5dd0aeb6101a14bedb86ef60aff86582&vid=4bfa01ef5dd0aeb6101a14bedb86ef60aff86582&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 114.0 %