Print…
9-Vinylanthracene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
V0130-1G V0130-5G
TCIAV0130-1GEA 43 EUR
TCIAV0130-1G TCIAV0130-5G
9-Vinylanthracene ≥98.0% (por GC)
9-Vinylanthracene
Fórmula: C₁₆H₁₂
Ponto de ebulição: 145°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003576
Número CAS: 2444-68-0
EINECS: 219-486-2
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C