DL-Valine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
H-DL-Val-OMe.HCl, H-DL-Val-OMe·HCl
V0125-5G
V0125-25G
TCIAV0125-5GEA
19
EUR
TCIAV0125-5G
TCIAV0125-25G
DL-Valine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
DL-Valine methyl ester hydrochloride
Fórmula:
C₆H₁₃NO₂ Peso Molecular: 167.63 g/mol |
Número MDL :
MFCD00066118 Número CAS: 5619-05-6 EINECS: 227-048-7 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |