Print…
Venlafaxine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
V0110-1G V0110-5G
TCIAV0110-1GEA 59 EUR
TCIAV0110-1G TCIAV0110-5G
Venlafaxine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Venlafaxine hydrochloride
Fórmula: C₁₇H₂₇NO₂
Peso Molecular: 313.87 g/mol
Ponto de Fusão: 217°C
Número MDL : MFCD03658865
Número CAS: 99300-78-4
Merck Index: 14,09946
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %