Print…
DL-Valinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-methylbutan-1-ol, DL-2-Amino-3-methyl-1-butanol, 2-Amino-3-methyl-1-butanol
V0100-1G V0100-5G
TCIAV0100-1GEA 27 EUR
TCIAV0100-1G TCIAV0100-5G
DL-Valinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
DL-Valinol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Peso Molecular: 103.17 g/mol
Ponto de ebulição: 87°C
Ponto de Inflamação: 90°C
Número MDL : MFCD00004730
Número CAS: 16369-05-4
EINECS: 240-425-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %