Print…
sulpho-EMCS ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
U0122-25MG U0122-100MG
TCIAU0122-25MGEA 135 EUR
TCIAU0122-25MG TCIAU0122-100MG
sulpho-EMCS ≥95.0% (por HPLC)
sulpho-EMCS
Fórmula: C₁₄H₁₅N₂NaO₉S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01310272
Número CAS: 215312-86-0
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.50 to 7.10 %