Print…
(±)-Sulphinpyrazone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Diphenyl-4-(2-(phenylsulphinyl)ethyl)pyrazolidine-3,5-dione, sulphinpyrazone, 1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulphinyl)ethyl]pyrazolidine-3,5-dione
U0114-5G U0114-25G
TCIAU0114-5GEA 49 EUR
TCIAU0114-5G TCIAU0114-25G
(±)-Sulphinpyrazone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(±)-Sulphinpyrazone
Fórmula: C₂₃H₂₀N₂O₃S
Peso Molecular: 404.484 g/mol
Número MDL : MFCD00057279
Número CAS: 57-96-5
EINECS: 200-357-4
Merck Index: 14,08949
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C