Print…
sulphur Dioxide 1-Methylpyrrolidine aduto ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
U0113-25G U0113-5G
TCIAU0113-25GEA 198 EUR
TCIAU0113-25G TCIAU0113-5G
sulphur Dioxide 1-Methylpyrrolidine aduto ≥96.0% (por análise titulométrica)
sulphur Dioxide 1-Methylpyrrolidine
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 2098851-56-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %