Sultamicillin Tosylate dihydrate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Sultamicillin Tosilate
U0097-1G
U0097-250MG
TCIAU0097-1GEA
424
EUR
TCIAU0097-1G
TCIAU0097-250MG
Sultamicillin Tosylate dihydrate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Sultamicillin Tosylate dihydrate
Fórmula:
C₂₅H₃₀N₄O₉S₂·C₇H₈O₃S·2H₂O Peso Molecular: 766.85 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD01682151 Número CAS: 83105-70-8 Merck Index: 14,08992 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | +168 to +186 deg (C=0.5, water/CH3CN 3:2) |