Print…
1H,1H-Undecafluorohexylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1H,1H-Perfluorohexylamine
U0083-1G U0083-5G
TCIAU0083-1GEA 107 EUR
TCIAU0083-1G TCIAU0083-5G
1H,1H-Undecafluorohexylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1H,1H-Undecafluorohexylamine
Fórmula: C₆H₄F₁₁N
Peso Molecular: 299.09 g/mol
Ponto de ebulição: 107°C
Número MDL : MFCD09025929
Número CAS: 355-34-0
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %