Print…
Undecafluoropentyl Iodide ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com lasca de cobre
U0081-25G U0081-5G
TCIAU0081-25GEA 349 EUR
TCIAU0081-25G TCIAU0081-5G
Undecafluoropentyl Iodide ≥98.0% (por GC) estabilizado
Undecafluoropentyl Iodide
Fórmula: C₅F₁₁I
Ponto de ebulição: 94°C
Ponto de Fusão: –50°C
Número MDL : MFCD08461629
Número CAS: 638-79-9
EINECS: 211-350-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %