Print…
1,3,5-Undecatriene (mixture of isomers) ≥75.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
U0062-5ML U0062-25ML
TCIAU0062-5MLEA 63 EUR
TCIAU0062-5ML TCIAU0062-25ML
1,3,5-Undecatriene (mixture of isomers) ≥75.0% (por GC)
1,3,5-Undecatriene (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₁H₁₈
Peso Molecular: 150.27 g/mol
Ponto de Inflamação: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00015699
Número CAS: 16356-11-9
EINECS: 240-416-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f02b7772daecb4a503acf1e466490c08cb70a8b&vid=1f02b7772daecb4a503acf1e466490c08cb70a8b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0% (total of isomer)