Print…
Uridine 5′-monophosphate disodium salt ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: U 5′-P, Disodium uridine-5-monophosphate, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl phosphate, UMP, 5′-UMP-Na2, di-Sodium uridine-5-monophosphate, 5'-UMP 2Na, 5'-Uridylic acid disodium salt, Uridylic acid disodium salt, 5'-UMP disodium salt, Disodium UMP
U0021-25G U0021-5G
TCIAU0021-25GEA 132 EUR
TCIAU0021-25G TCIAU0021-5G
Uridine 5′-monophosphate disodium salt ≥98.0% (por HPLC)
Uridine 5′-monophosphate disodium salt
Fórmula: C₉H₁₁N₂Na₂O₉P
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006525
Número CAS: 3387-36-8
EINECS: 222-211-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -17.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency