Print…
Tetrakisacetonitrile copper(I) triflate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrakis(acetonitrile)copper trifluoromethanesulphonate, Tetrakis(acetonitrile)copper(I) Trifluoromethanesulphonate
T3905-1G T3905-5G
TCIAT3905-1GEA 65 EUR
TCIAT3905-1G TCIAT3905-5G
Tetrakisacetonitrile copper(I) triflate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetrakisacetonitrile copper(I) triflate
Fórmula: Cu(NCCH₃)₄·CF₃SO₃
Peso Molecular: 376.821 g/mol
Ponto de Fusão: 124°C
Número MDL : MFCD10566992
Número CAS: 58452-28-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 98.0 %