Print…
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2-Pyridylethynyl)trimethylsilane, 2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 2-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
T3879-1G T3879-5G
TCIAT3879-1GEA 31 EUR
TCIAT3879-1G TCIAT3879-5G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Fórmula: C₁₀H₁₃NSi
Peso Molecular: 175.31 g/mol
Ponto de ebulição: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066349
Número CAS: 86521-05-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %