2-([1,1':4',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
T3874-1G
T3874-5G
TCIAT3874-1GEA
105
EUR
TCIAT3874-1G
TCIAT3874-5G
2-([1,1':4',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-([1,1':4',1''-Terphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula:
C₂₄H₂₅BO₂ |
Número CAS:
1401577-23-8 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |