2-([1,1':3',1''-Terphenyl]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
T3873-1G
T3873-200MG
TCIAT3873-1GEA
138
EUR
TCIAT3873-1G
TCIAT3873-200MG
2-([1,1':3',1''-Terphenyl]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-([1,1':3',1''-Terphenyl]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula:
C₂₄H₂₅BO₂ |
Número CAS:
1385826-84-5 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 99.0 to 103.0 deg-C |