Print…
Tizoxanide ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T3862-100MG T3862-25MG
TCIAT3862-100MGEA 129 EUR
TCIAT3862-100MG TCIAT3862-25MG
Tizoxanide ≥95.0% (por HPLC)
Tizoxanide
Fórmula: C₁₀H₇N₃O₄S
Ponto de Fusão: 254°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07484970
Número CAS: 173903-47-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.10 to 16.60 %