Print…
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamide ≥95.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T3861-25G T3861-100G
TCIAT3861-25GEA 72 EUR
TCIAT3861-25G TCIAT3861-100G
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamide ≥95.0% (por GC) estabilizado
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)acrylamide
Fórmula: C₁₁H₂₁NO
Ponto de ebulição: 142°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00048259
Número CAS: 4223-03-4
EINECS: 224-169-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C